5-Phenylisoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR23194-1G
OR23194-500MG
OR23194-5G
APOSOR23194-1GEA
600
SEK
APOSOR23194-1G
APOSOR23194-500MG
APOSOR23194-5G
5-Phenylisoxazole
5-Phenylisoxazole
Formel:
C₉H₇NO MW: 145.16 g/mol Smältpunkt: 23…25 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00090038 CAS nummer: 1006-67-3 |