1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
OR23187-1G OR23187-250MG
APOSOR23187-1GEA 1200 SEK
APOSOR23187-1G APOSOR23187-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Smältpunkt: 40…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02681907
CAS nummer: 25016-09-5