Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
OR23174-100G OR23174-25G OR23174-5G
APOSOR23174-100GEA 5950 SEK
APOSOR23174-100G APOSOR23174-25G APOSOR23174-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆OS
MW: 162,2083 g/mol
Kokpunkt: 166 °C/20mmHg
Smältpunkt: 53…57 °C
Flampunkt: >113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052376
CAS nummer: 5381-20-4