Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23171-1G OR23171-250MG OR23171-5G
APOSOR23171-1GEA 1175 SEK
APOSOR23171-1G APOSOR23171-250MG APOSOR23171-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₂S
Smältpunkt: 174…176 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01846406
CAS nummer: 5381-25-9