5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23158-1G OR23158-250MG
APOSOR23158-1GEA 2575 SEK
APOSOR23158-1G APOSOR23158-250MG
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂S
MW: 205,24 g/mol
Smältpunkt: 260…261 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02682027
CAS nummer: 306934-96-3