5-Phenyl-2-thiophenecarbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Phenylthiophene-2-carbaldehyde, 5-Phenylthiophene-2-carboxaldehyde
OR23148-1G OR23148-5G
APOSOR23148-1GEA 1425 SEK
APOSOR23148-1G APOSOR23148-5G
5-Phenyl-2-thiophenecarbaldehyde
5-Phenyl-2-thiophenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₈OS
MW: 188,25 g/mol
Smältpunkt: 92…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01151752
CAS nummer: 19163-21-4