5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-2,1,3-benzoxadiazole
OR23136-1G OR23136-5G
APOSOR23136-1GEA 345 SEK
APOSOR23136-1G APOSOR23136-5G
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Formel: C₆H₃BrN₂O
MW: 199,01 g/mol
Smältpunkt: 73…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02682026
CAS nummer: 51376-06-8