2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Amino-2,1,3-benzothiadiazole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-amine
OR23132-10G OR23132-1G OR23132-5G
APOSOR23132-10GEA 6125 SEK
APOSOR23132-10G APOSOR23132-1G APOSOR23132-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
Formel: C₆H₅N₃S
MW: 151.1900 g/mol
Smältpunkt: 112…115 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00185826
CAS nummer: 874-37-3