5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR23131-1G OR23131-250MG OR23131-5G
APOSOR23131-1GEA 410 SEK
APOSOR23131-1G APOSOR23131-250MG APOSOR23131-5G
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₃BrN₂S
MW: 215.0700 g/mol
Smältpunkt: 59…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00460091
CAS nummer: 1753-75-9