2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-carbaldehyde
OR23127-1G OR23127-5G
APOSOR23127-1GEA 855 SEK
APOSOR23127-1G APOSOR23127-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₇H₄N₂OS
MW: 164,1800 g/mol
Smältpunkt: 89…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00457949
CAS nummer: 71605-72-6