2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23124-1G OR23124-5G
APOSOR23124-1GEA 1250 SEK
APOSOR23124-1G APOSOR23124-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180.19 g/mol
Smältpunkt: 230…232 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01647555
CAS nummer: 16405-98-4