2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-carbaldehyde
OR23119-1G OR23119-5G
APOSOR23119-1GEA 1700 SEK
APOSOR23119-1G APOSOR23119-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₄N₂OS
MW: 164,1845 g/mol
Smältpunkt: 101…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02681902
CAS nummer: 5170-68-3