1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR23116-1G
OR23116-25G
OR23116-5G
APOSOR23116-1GEA
260
SEK
APOSOR23116-1G
APOSOR23116-25G
APOSOR23116-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Smältpunkt: 176…180 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00721565 CAS nummer: 2849-93-6 |