Pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR23111-5G
APOSOR23111-5GEA
720
SEK
APOSOR23111-5G
Pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Pyrrole-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₂ MW: 111.10 g/mol Smältpunkt: 204…209 °C (subl.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005219 CAS nummer: 634-97-9 EINECS: 211-221-9 |