Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23098-1G OR23098-250MG
APOSOR23098-1GEA 975 SEK
APOSOR23098-1G APOSOR23098-250MG
Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Benzofuran-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₃
MW: 162,1400 g/mol
Smältpunkt: 189…190 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01006742
CAS nummer: 90721-27-0