1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR23089-1G
OR23089-250MG
APOSOR23089-1GEA
1625
SEK
APOSOR23089-1G
APOSOR23089-250MG
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Formel:
C₉H₆BrNOS Smältpunkt: 86…87 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD03659698 CAS nummer: 54223-20-0 UN: 1759 ADR: 8,III |