1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23088-1G OR23088-5G
APOSOR23088-1GEA 290 SEK
APOSOR23088-1G APOSOR23088-5G
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde 98%
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₅NOS
Smältpunkt: 72…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00526215
CAS nummer: 6639-57-2