Benzothiazole-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23085-1G OR23085-250MG
APOSOR23085-1GEA 1025 SEK
APOSOR23085-1G APOSOR23085-250MG
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
Smältpunkt: 258…261 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06796380
CAS nummer: 68867-17-4