(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole
OR23083-1G OR23083-250MG
APOSOR23083-1GEA 1375 SEK
APOSOR23083-1G APOSOR23083-250MG
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formel: C₆H₉NOS
MW: 143,21 g/mol
Smältpunkt: 56…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03086098
CAS nummer: 50382-32-6