2,4-Dihydroxybenzophenone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2,4-Dihydroxyphenyl)(phenyl)methanone, DHBP
OR2307-500G OR2307-100G
APOSOR2307-500GEA 1700 SEK
APOSOR2307-500G APOSOR2307-100G
2,4-Dihydroxybenzophenone 99%
2,4-Dihydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Smältpunkt: 144…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002277
CAS nummer: 131-56-6