Furfurylalkohol
Leverantör: Apollo Scientific
OR23024-1KG OR23024-250G
APOSOR23024-1KGEA 2175 SEK
APOSOR23024-1KG APOSOR23024-250G
Furfurylalkohol
Furfurylalkohol
Formel: C₅H₆O₂
Kokpunkt: 170 °C
Smältpunkt: –29 °C
Densitet: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003252
CAS nummer: 98-00-0
UN: 2874
ADR: 6.1,III