6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR23008-1G OR23008-250MG
APOSOR23008-1GEA 2150 SEK
APOSOR23008-1G APOSOR23008-250MG
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formel: C₉H₇NO₂S
Smältpunkt: 64…66 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00175465
CAS nummer: 141492-50-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III