2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23003-25G OR23003-100G
APOSOR23003-25GEA 790 SEK
APOSOR23003-25G APOSOR23003-100G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₈O₄
Smältpunkt: 133…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00463509
CAS nummer: 4442-54-0