4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23001-100G OR23001-25G OR23001-5G
APOSOR23001-100GEA 720 SEK
APOSOR23001-100G APOSOR23001-25G APOSOR23001-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Smältpunkt: 123…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005242
CAS nummer: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2