3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2300-5G
OR2300-25G
APOSOR2300-5GEA
1025
SEK
APOSOR2300-5G
APOSOR2300-25G
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₁₃NO Kokpunkt: 282…283 °C Densitet: 1,056 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00017342 CAS nummer: 23501-93-1 EINECS: 245-700-9 |