4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22990-25G OR22990-5G OR22990-100G
APOSOR22990-25GEA 380 SEK
APOSOR22990-25G APOSOR22990-5G APOSOR22990-100G
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Formel: C₅H₆BrNO
Kokpunkt: 69…70 °C/8mmHg
Densitet: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 73 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00068187
CAS nummer: 10558-25-5