[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22984-1G OR22984-250MG
APOSOR22984-1GEA 1550 SEK
APOSOR22984-1G APOSOR22984-250MG
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Smältpunkt: 81…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02677724
CAS nummer: 18718-79-1