4-Bromo-o-phenylenediamine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR22977-25G
OR22977-5G
APOSOR22977-25GEA
465
SEK
APOSOR22977-25G
APOSOR22977-5G
4-Bromo-o-phenylenediamine 99%
4-Bromo-o-phenylenediamine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Smältpunkt: 65…69 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02660622 CAS nummer: 1575-37-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |