3-Furoyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR22960-1G OR22960-5G
APOSOR22960-1GEA 855 SEK
APOSOR22960-1G APOSOR22960-5G
3-Furoyl chloride
3-Furoyl chloride
Formel: C₅H₃ClO₂
Kokpunkt: 62…64 °C/15mmHg
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02681970
CAS nummer: 26214-65-3
UN: 3261
ADR: 8,II