Coumalic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22935-25G OR22935-5G
APOSOR22935-25GEA 0 SEK
APOSOR22935-25G APOSOR22935-5G
Coumalic acid
Coumalic acid
Formel: C₆H₄O₄
Kokpunkt: 218 °C/120mmHg
Smältpunkt: 203…205 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006644
CAS nummer: 500-05-0