2,4,6-Trikloropyridin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR22840-25G OR22840-5G OR22840-100G
APOSOR22840-25GEA 1550 SEK
APOSOR22840-25G APOSOR22840-5G APOSOR22840-100G
2,4,6-Trikloropyridin 98%
2,4,6-Trikloropyridin
Formel: C₅H₂Cl₃N
Kokpunkt: 88…90 °C/10mmHg
Smältpunkt: 32…37 °C
Densitet: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00971928
CAS nummer: 16063-69-7