6-Bromo-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22802-1G OR22802-5G OR22802-25G
APOSOR22802-1GEA 245 SEK
APOSOR22802-1G APOSOR22802-5G APOSOR22802-25G
6-Bromo-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione 96%
6-Bromo-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
Formel: C₃H₂BrN₃O₂
Smältpunkt: 232…235 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00154757
CAS nummer: 4956-05-2