1-Chlorophthalazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2278-1G OR2278-500MG OR2278-5G
APOSOR2278-1GEA 2925 SEK
APOSOR2278-1G APOSOR2278-500MG APOSOR2278-5G
1-Chlorophthalazine
1-Chlorophthalazine
Formel: C₈H₅ClN₂
Smältpunkt: 109…112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00024141
CAS nummer: 5784-45-2