3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone
OR22717-25G OR22717-100G
APOSOR22717-25GEA 175 SEK
APOSOR22717-25G APOSOR22717-100G
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Formel: C₆H₄Cl₂OS
MW: 195,07 g/mol
Smältpunkt: 37…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014522
CAS nummer: 36157-40-1