2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR22712-5G OR22712-1G
APOSOR22712-5GEA 6850 SEK
APOSOR22712-5G APOSOR22712-1G
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde
Formel: C₇H₆N₂O₂
Smältpunkt: 227…232 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 28648-78-4
UN: 1759
ADR: 8,III