1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2270-1G OR2270-250MG
APOSOR2270-1GEA 855 SEK
APOSOR2270-1G APOSOR2270-250MG
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Smältpunkt: 100…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00019262
CAS nummer: 37828-19-6