3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22667-1G OR22667-250MG
APOSOR22667-1GEA 1100 SEK
APOSOR22667-1G APOSOR22667-250MG
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₆H₁₆O₄
Smältpunkt: 138…141 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 57230-04-3