4-Bromo-2-methoxyphenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
OR22659-25G OR22659-5G OR22659-1G
APOSOR22659-25GEA 1025 SEK
APOSOR22659-25G APOSOR22659-5G APOSOR22659-1G
4-Bromo-2-methoxyphenol 97%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
Kokpunkt: 129…132 °C/12mmHg
Smältpunkt: 34…37 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051937
CAS nummer: 7368-78-7