4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22472-1G OR22472-250MG
APOSOR22472-1GEA 3875 SEK
APOSOR22472-1G APOSOR22472-250MG
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one
Formel: C₁₀H₇ClN₂O₃
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 79966-13-5