2-Brom-4'-pentyloacetophenone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22471-1G OR22471-10G
APOSOR22471-1GEA 515 SEK
APOSOR22471-1G APOSOR22471-10G
2-Brom-4'-pentyloacetophenone 95%
2-Brom-4'-pentyloacetophenone
Formel: C₁₃H₁₇BrO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 64328-68-3