4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22416-1G OR22416-5G
APOSOR22416-1GEA 855 SEK
APOSOR22416-1G APOSOR22416-5G
4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄HCl₂NO₂S
Smältpunkt: 169 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00186468
CAS nummer: 131947-13-2