2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22374-25G OR22374-50G OR22374-5G
APOSOR22374-25GEA 3300 SEK
APOSOR22374-25G APOSOR22374-50G APOSOR22374-5G
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Smältpunkt: 80…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017243
CAS nummer: 90-24-4