Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Ethyl 2-Cyano-3-Ethoxyacrylate
OR22372-1KG OR22372-250G OR22372-50G
APOSOR22372-1KGEA 0 SEK
APOSOR22372-1KG APOSOR22372-250G APOSOR22372-50G
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Formel: C₈H₁₁NO₃
MW: 169,18 g/mol
Kokpunkt: 190…191 °C/16mmHg
Smältpunkt: 47…52 °C
Flampunkt: 130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009136
CAS nummer: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III