1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
OR22346-100G OR22346-25G OR22346-5G
APOSOR22346-100GEA 2900 SEK
APOSOR22346-100G APOSOR22346-25G APOSOR22346-5G
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,188 g/mol
Smältpunkt: 68…70 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00014570
CAS nummer: 19012-03-4