2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2224-5G OR2224-25G OR2224-100G
APOSOR2224-5GEA 225 SEK
APOSOR2224-5G APOSOR2224-25G APOSOR2224-100G
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Smältpunkt: 125 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01074590
CAS nummer: 133730-34-4