4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2220-1G OR2220-100MG
APOSOR2220-1GEA 1475 SEK
APOSOR2220-1G APOSOR2220-100MG
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Formel: C₈H₇N₃O
Smältpunkt: 137…139 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08059433
CAS nummer: 35219-13-7