Cyclododecanone
Leverantör: Apollo Scientific
OR22155-100G OR22155-25G
APOSOR22155-100GEA 1900 SEK
APOSOR22155-100G APOSOR22155-25G
Cyclododecanone
Cyclododecanone
Formel: C₁₂H₂₂O
MW: 182,31 g/mol
Kokpunkt: 277 °C/760mmHg
Smältpunkt: 59…61 °C
Flampunkt: 118 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003722
CAS nummer: 830-13-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III