3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22116-1G OR22116-5G
APOSOR22116-1GEA 515 SEK
APOSOR22116-1G APOSOR22116-5G
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde 98%
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO₂
Smältpunkt: 126…128 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00114697
CAS nummer: 135242-71-6