Pyrrolidine-2-thione
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22113-1G OR22113-5G
APOSOR22113-1GEA 1125 SEK
APOSOR22113-1G APOSOR22113-5G
Pyrrolidine-2-thione
Pyrrolidine-2-thione
Formel: C₄H₇NS
Smältpunkt: 110…112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00049351
CAS nummer: 2295-35-4