2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22107-1G OR22107-250MG
APOSOR22107-1GEA 1550 SEK
APOSOR22107-1G APOSOR22107-250MG
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Formel: C₆H₁₀N₄
MW: 138.17 g/mol
Smältpunkt: 189…190 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00102150
CAS nummer: 14331-56-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III